MilliporeSigma
AMBH98C8E3CD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$67.85
250 MG
$112.70
1 G
$303.60
5 G
$1,062.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A764915-100MG
$67.85
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$67.85
250 MG
$112.70
1 G
$303.60
5 G
$1,062.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A764915-100MG
$67.85
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26BNO4/c1-12(2,3)18-11(17)16-8-10(9-16)15-19-13(4,5)14(6,7)20-15/h10H,8-9H2,1-7H3
Clave InChI
OGIREDKIFYTFOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2304635-53-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)