MilliporeSigma
AMBH98C8DE08
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-cyano-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$27.60
250 MG
$40.25
1 G
$88.55
5 G
$382.95
25 G
$1,913.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A333766-100MG
$27.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$27.60
250 MG
$40.25
1 G
$88.55
5 G
$382.95
25 G
$1,913.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A333766-100MG
$27.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20N2O3/c1-11(2,3)17-10(16)14-6-4-12(8-13,9-15)5-7-14/h15H,4-7,9H2,1-3H3
Clave InChI
BLZNRLWYSXQYLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/614730-96-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)