MilliporeSigma
AMBH98C8DCD9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$96.60
250 MG
$138.00
1 G
$341.55
Referencia (SKU) del distribuidor: A238866-100MG
$96.60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$96.60
250 MG
$138.00
1 G
$341.55
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
131.56
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A238866-100MG
$96.60
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H6ClN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
Clave InChI
FRXHUIQTYMOZLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110580-44-4.html
Synonym
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)