MilliporeSigma
AMBH9884D6EE
Ambeed, Inc.
H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Iupac Name
amino(2-bromophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
PTWAPNNQAOAJDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/254762-66-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)