MilliporeSigma
AMBH9884D5DC
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$17.25
250 MG
$27.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A888069-100MG
$17.25
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$17.25
250 MG
$27.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A888069-100MG
$17.25
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-3-4(5(10)11)2-8-6(7)9-3/h2H,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)
Clave InChI
DUWNUQBBVGEJPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769-51-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)