MilliporeSigma
AMBH9884D5C3
Ambeed, Inc.
4,5-Difluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
MDL number:
Iupac Name
4,5-difluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4F2N2/c8-5-3-11-7-4(6(5)9)1-2-10-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
IHVZRADTOCTZIA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196507-66-0.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1196507-66-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)