MilliporeSigma
AMBH9884D5BF
Ambeed, Inc.
Isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$310.50
250 MG
$526.70
1 G
$1,417.95
Referencia (SKU) del distribuidor: A879476-100MG
$310.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$310.50
250 MG
$526.70
1 G
$1,417.95
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.67
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: A879476-100MG
$310.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
isopropyl 5-chloro-4-methyl-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c1-6(2)17-11(14)8-5-9(12)7(3)4-10(8)13(15)16/h4-6H,1-3H3
InChI key
PKLKKNXHDDASGV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1204518-43-3.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1204518-43-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)