MilliporeSigma
AMBH9884D55D
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-1,2,3-benzotriazole
Seleccione un Tamaño
50 MG
$106.95
100 MG
$180.55
250 MG
$307.05
1 G
$830.30
Referencia (SKU) del distribuidor: A861706-50MG
$106.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$106.95
100 MG
$180.55
250 MG
$307.05
1 G
$830.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A861706-50MG
$106.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H2,(H,7,8,9)
Clave InChI
CKRLKUOWTAEKKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6789-99-7.html
Synonym
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)