AMBH9884D508
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-1,1'-biphenyl
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A844370-100MG
$113.85
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A844370-100MG
$113.85
Iupac Name
2-ethynyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C14H10/c1-2-12-8-6-7-11-14(12)13-9-4-3-5-10-13/h1,3-11H
InChI key
NAWUZMMAZOQEEA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52889-62-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)