MilliporeSigma
AMBH9884D411
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chloro-5-iodopyrimidin-4-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$36.80
250 MG
$79.35
1 G
$316.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A801968-100MG
$36.80
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$36.80
250 MG
$79.35
1 G
$316.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.56
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A801968-100MG
$36.80
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-5-iodo-4-pyrimidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H11ClIN3O2/c1-9(2,3)16-8(15)14-6-5(11)4-12-7(10)13-6/h4H,1-3H3,(H,12,13,14,15)
Clave InChI
UVIJHKDRWTXRRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1359655-47-2.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)