AMBH9884CF25
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4,4-difluoro-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A760400-100MG
$211.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A760400-100MG
$211.60
Iupac Name
tert-butyl 4,4-difluoro-3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17F2NO3/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-10(11,12)7(14)6-13/h7,14H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
WMSNGRGUQYKMEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)