MilliporeSigma
AMBH9884CDAA
Ambeed, Inc.
1-((3-Bromo-4-methylphenyl)sulfonyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.23
Número MDL:
Iupac Name
1-[(3-bromo-4-methylphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2S/c1-10-5-6-11(9-12(10)13)17(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
Clave InChI
OAJCSDNGGCUYRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850429-73-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)