MilliporeSigma
AMBH9884CCD2
Ambeed, Inc.
2-(Isopropylamino)acetonitrile hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$366.85
250 MG
$622.15
Referencia (SKU) del distribuidor: A673511-100MG
$366.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$366.85
250 MG
$622.15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.61
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: A673511-100MG
$366.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(isopropylamino)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.ClH/c1-5(2)7-4-3-6;/h5,7H,4H2,1-2H3;1H
InChI key
GZZYFHKZHVRTGM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38737-90-5.html
pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38737-90-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)