MilliporeSigma
AMBH9884CB10
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$33.35
1 G
$73.60
5 G
$250.70
Referencia (SKU) del distribuidor: A604115-250MG
$33.35
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$33.35
1 G
$73.60
5 G
$250.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A604115-250MG
$33.35
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
RMLKQVFQPMQDIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858675-61-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)