MilliporeSigma
AMBH9884CAA7
Ambeed, Inc.
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$98.90
250 MG
$164.45
1 G
$341.55
5 G
$1,023.50
Referencia (SKU) del distribuidor: A589918-100MG
$98.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$98.90
250 MG
$164.45
1 G
$341.55
5 G
$1,023.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A589918-100MG
$98.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-6-5(4)8/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
Clave InChI
PMVLHRHRTOBBHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76220-94-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)