MilliporeSigma
AMBH9884C8DC
Ambeed, Inc.
Methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$118.45
250 MG
$201.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A516690-100MG
$118.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$118.45
250 MG
$201.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A516690-100MG
$118.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-9-7(10(13)15-2)4-3-6-5-11-12-8(6)9/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
ADXWDBXTKSICGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/907190-29-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)