MilliporeSigma
AMBH9884C64B
Ambeed, Inc.
Ethyl 8-bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$419.75
250 MG
$669.30
1 G
$1,737.65
Referencia (SKU) del distribuidor: A414238-100MG
$419.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$419.75
250 MG
$669.30
1 G
$1,737.65
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.11
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A414238-100MG
$419.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 8-bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c1-2-16-11(15)8-3-7-4-13-6-9(12)10(7)14-5-8/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
KLGMPPDBSSRDNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089652-13-9.html
Synonym
ethyl 8-bromo-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)