MilliporeSigma
AMBH9884C39B
Ambeed, Inc.
2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$125.35
250 MG
$150.65
Referencia (SKU) del distribuidor: A291237-100MG
$125.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$125.35
250 MG
$150.65
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A291237-100MG
$125.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyl-9H-fluoren-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Clave InChI
KXXOMIPLRDTZCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2840-51-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)