AMBH9884C1DA
Ambeed, Inc.
Quinolin-8-ylmethanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A209369-100MG
$72.45
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A209369-100MG
$72.45
Iupac Name
8-quinolinylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7,11H2
Clave InChI
OPCQDOJDTZBLEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)