MilliporeSigma
AMBH9884BFA4
Ambeed, Inc.
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$42.55
250 MG
$69.00
1 G
$186.30
5 G
$654.35
Referencia (SKU) del distribuidor: A1533165-100MG
$42.55
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$42.55
250 MG
$69.00
1 G
$186.30
5 G
$654.35
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A1533165-100MG
$42.55
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C11H8INO4/c12-8-3-1-2-7(6-8)11(16)17-13-9(14)4-5-10(13)15/h1-3,6H,4-5H2
Clave InChI
RIOSXWBFXSDUDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91487-18-2.html
Synonym
Benzoic acid, 3-iodo-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)