AMBH9884BD09
Ambeed, Inc.
Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)amino)octanoate
About This Item
Iupac Name
heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)amino)octanoate
Inchi Code
1S/C27H55NO3/c1-3-5-7-9-12-16-20-26(21-17-13-10-8-6-4-2)31-27(30)22-18-14-11-15-19-23-28-24-25-29/h26,28-29H,3-25H2,1-2H3
Clave InChI
WRCUIPZUTXISRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)