AMBH9884B8B5
Ambeed, Inc.
5-Methylheptane-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1019593-100MG
$105.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1019593-100MG
$105.80
Iupac Name
5-methylheptane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-4-6(2)8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
VMPZHUZUESBODJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)