AMBH9884B87B
Ambeed, Inc.
5-Bromoisoquinolin-8-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1004011-100MG
$473.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1004011-100MG
$473.80
Iupac Name
5-bromoisoquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-8-1-2-9(12)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5,12H
Clave InChI
ASEOSMQJCKDQAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)