MilliporeSigma
AMBH97F11542
Ambeed, Inc.
3-chlorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$185.15
100 MG
$313.95
250 MG
$509.45
1 G
$1,383.45
Referencia (SKU) del distribuidor: A924258-50MG
$185.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$185.15
100 MG
$313.95
250 MG
$509.45
1 G
$1,383.45
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A924258-50MG
$185.15
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-chlorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8ClN.ClH/c6-4-1-5(7,2-4)3-4;/h1-3,7H2;1H
Clave InChI
MYSGDXVBKMKAST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1886967-25-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)