MilliporeSigma
AMBH97F113B3
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
Seleccione un Tamaño
1 G
$17.25
5 G
$32.20
10 G
$54.05
25 G
$100.05
Referencia (SKU) del distribuidor: A843606-1G
$17.25
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$17.25
5 G
$32.20
10 G
$54.05
25 G
$100.05
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.29
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: A843606-1G
$17.25
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-ethoxy-N,N-diethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-4-13(5-2)11-8-7-9-12(10-11)14-6-3/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
ODQSBWZDOSNPAH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1864-92-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1864-92-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)