AMBH97F112D6
Ambeed, Inc.
(4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A812948-100MG
$71.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A812948-100MG
$71.30
Iupac Name
1-[4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F3N2O.ClH/c9-8(10,11)5-14-7-3-1-6(13-12)2-4-7;/h1-4,13H,5,12H2;1H
Inchi Key
HYPWATMQUYXQIQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115171-04-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)