AMBH97F076B6
Ambeed, Inc.
(8-Bromooctyl)benzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A647137-1G
$60.95
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A647137-1G
$60.95
Iupac Name
(8-bromooctyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H21Br/c15-13-9-4-2-1-3-6-10-14-11-7-5-8-12-14/h5,7-8,11-12H,1-4,6,9-10,13H2
Clave InChI
XGBMCFCZEKCCDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)