MilliporeSigma
AMBH97F074C9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylmorpholine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-9(7-14)16-12(4,5)8-13/h9,14H,6-8H2,1-5H3
Clave InChI
KKFSVQAEKAPAJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416439-68-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)