MilliporeSigma
AMBH97F073EE
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$27.60
1 G
$60.95
5 G
$189.75
Referencia (SKU) del distribuidor: A611955-250MG
$27.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$27.60
1 G
$60.95
5 G
$189.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A611955-250MG
$27.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-3-1-9(2-4-10)7-13-6-5-12-8-13/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
PBTHRDAMTTXZFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94084-75-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)