MilliporeSigma
AMBH97F0716E
Ambeed, Inc.
5-Acetyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.13
Número MDL:
Iupac Name
5-acetyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-3(9)4-2-5(6(10)11)8-7-4/h2H,1H3,(H,7,8)(H,10,11)
Clave InChI
HFBWRCZRDIVAMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1297537-45-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)