MilliporeSigma
AMBH97F070C3
Ambeed, Inc.
(6-Phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.09
Número MDL:
Iupac Name
(6-phenylnaphthalen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C16H13BO2/c18-17(19)16-9-8-14-10-13(6-7-15(14)11-16)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18-19H
Clave InChI
XDKCHGWZDWHBQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876442-90-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)