AMBH97F0613F
Ambeed, Inc.
4-Isopropoxybenzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A392390-250MG
$16.10
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A392390-250MG
$16.10
Iupac Name
4-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8(2)12-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8H,1-2H3
Clave InChI
OJZKKEGJFOAAAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)