MilliporeSigma
AMBH97F05AB6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl(3-iodopropoxy)dimethylsilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl)silyl 3-iodopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H21IOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
Clave InChI
KTJOZDBANQOLHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78878-05-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)