MilliporeSigma
AMBH97F05A3E
Ambeed, Inc.
(2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$32.20
250 MG
$39.10
1 G
$96.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A291835-100MG
$32.20
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$32.20
250 MG
$39.10
1 G
$96.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A291835-100MG
$32.20
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[2-iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3IO/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(12)3-6/h1-3,13H,4H2
Clave InChI
KYPRZVRKNSVLNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873005-49-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)