MilliporeSigma
AMBH97F04A36
Ambeed, Inc.
Methyl 3-ethoxybenzoate
Seleccione un Tamaño
1 G
$8.05
5 G
$20.70
25 G
$92.00
Referencia (SKU) del distribuidor: A151004-1G
$8.05
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$8.05
5 G
$20.70
25 G
$92.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A151004-1G
$8.05
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-5-8(7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IFLQNIVRGRISMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108593-47-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108593-47-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)