MilliporeSigma
AMBH97F048E2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Seleccione un Tamaño
100 MG
$49.45
250 MG
$59.80
1 G
$148.35
Referencia (SKU) del distribuidor: A1496135-100MG
$49.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$49.45
250 MG
$59.80
1 G
$148.35
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.54
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A1496135-100MG
$49.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
Clave InChI
UEZFJQZYXQHURA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)