MilliporeSigma
AMBH97F044B9
Ambeed, Inc.
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.06
Número MDL:
Iupac Name
2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15BO3/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-6-4-3-5-10(11)7-14/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
BJRXNDLMZZAOAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95752-86-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/95752-86-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)