MilliporeSigma
AMBH97F03F85
Ambeed, Inc.
1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Seleccione un Tamaño
250 MG
$29.90
1 G
$65.55
5 G
$223.10
25 G
$754.40
Referencia (SKU) del distribuidor: A108700-250MG
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$29.90
1 G
$65.55
5 G
$223.10
25 G
$754.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A108700-250MG
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
UEGDJZYKJPZJAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872181-59-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)