AMBH97F03F18
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyfuran-2-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1060300-100MG
$28.75
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1060300-100MG
$28.75
Iupac Name
N-hydroxy-2-furamide
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-5(6-8)4-2-1-3-9-4/h1-3,8H,(H,6,7)
Clave InChI
KTHCAJSGBFXFKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)