MilliporeSigma
AMBH97F03F15
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoropropan-2-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
$65.55
100 MG
$112.70
250 MG
$182.85
1 G
$494.50
Referencia (SKU) del distribuidor: A1059955-50MG
$65.55
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$65.55
100 MG
$112.70
250 MG
$182.85
1 G
$494.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
96.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A1059955-50MG
$65.55
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,1-difluoro-2-propanol
Inchi Code
1S/C3H6F2O/c1-2(6)3(4)5/h2-3,6H,1H3
Clave InChI
AKVKBTWZKYWPNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/431-04-9.html
Synonym
1,1-Difluoropropan-2-ol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)