AMBH97BA1484
Ambeed, Inc.
tert-Butyl n-(5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16INO3/c1-12(2,3)17-11(15)14-9-7-8(13)5-6-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Clave InChI
CVJUVOXGHFZGCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1474060-74-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)