MilliporeSigma
AMBH97BA11D6
Ambeed, Inc.
4,4'-(1,4-Phenylenebis(oxy))bis(3-(trifluoromethyl)aniline)
Seleccione un Tamaño
1 G
$12.65
5 G
$26.45
25 G
$93.15
100 G
$305.90
Referencia (SKU) del distribuidor: A807912-1G
$12.65
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$12.65
5 G
$26.45
25 G
$93.15
100 G
$305.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
428.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A807912-1G
$12.65
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-{4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]phenoxy}-3-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C20H14F6N2O2/c21-19(22,23)15-9-11(27)1-7-17(15)29-13-3-5-14(6-4-13)30-18-8-2-12(28)10-16(18)20(24,25)26/h1-10H,27-28H2
Clave InChI
LACZRKUWKHQVKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94525-05-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)