MilliporeSigma
AMBH97BA0A6A
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$14.95
1 G
$18.40
5 G
$39.10
Referencia (SKU) del distribuidor: A504888-250MG
$14.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$14.95
1 G
$18.40
5 G
$39.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A504888-250MG
$14.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrO2S/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
QNZMCEMVNKFVOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105191-64-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)