AMBH97BA0827
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A393970-100MG
$58.65
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A393970-100MG
$58.65
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-3-1-7(2-4-8)10(5-6-10)9(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clave InChI
VVUFHHAYGVZPTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)