AMBH97BA0292
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A307698-100MG
$50.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A307698-100MG
$50.60
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-1-3(6(9)10)2-11-5(4)8/h1-2,6H
Clave InChI
ODKRLOKESDPEPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)