MilliporeSigma
AMBH97BA0031
Ambeed, Inc.
6-Chloro-8-methylchroman-4-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$51.75
250 MG
$69.00
1 G
$271.40
Referencia (SKU) del distribuidor: A163328-100MG
$51.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$51.75
250 MG
$69.00
1 G
$271.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A163328-100MG
$51.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-8-methyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-6-4-7(11)5-8-9(12)2-3-13-10(6)8/h4-5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
WCTQTQFZRIHBON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76301-90-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)