MilliporeSigma
AMBH97B9F214
Ambeed, Inc.
2,6-Dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
Seleccione un Tamaño
100 MG
$48.30
250 MG
$65.55
1 G
$165.60
5 G
$642.85
Referencia (SKU) del distribuidor: A302547-100MG
$48.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$48.30
250 MG
$65.55
1 G
$165.60
5 G
$642.85
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A302547-100MG
$48.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,6-dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
Inchi Code
1S/C10H4N2O6/c13-7-3-1-4-6(10(16)12(18)8(4)14)2-5(3)9(15)11(7)17/h1-2,17-18H
Clave InChI
VBBUVIWLZBAEEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57583-53-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)