AMBH96F10D9B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
2-bromo-1-(2-thienyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C7H7BrOS/c1-5(8)7(9)6-3-2-4-10-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
ISEXQXDJGISUKO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)