AMBH96F10CA5
Ambeed, Inc.
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A320630-250MG
$11.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A320630-250MG
$11.50
Iupac Name
(bromoethynyl)(triisopropyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21BrSi/c1-9(2)13(8-7-12,10(3)4)11(5)6/h9-11H,1-6H3
Clave InChI
HNNUBQWDWJNURV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)