MilliporeSigma
AMBH96F10B77
Ambeed, Inc.
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.1
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c1-6-3-2-4(5-6)7(8)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
KLAQNTBUXCCZHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54210-32-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)